Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes Top-Line
Éliminez toute contamination des échantillons et évitez la perte d’échantillons. . Les pointes de pipettes Fisherbrand™ Top-Line assurent un pipetage de précision grâce à leur pointe conique et fixation sécurisée.
Marque: Fisherbrand™ FI1-001-96-0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Géométrie de cône optimisée pour une fixation sécurisée
- Graduation sur la pointe pour les volumes standard
- L’ouverture de la pointe conique empêche la formation de gouttes sur l’extrémité de la pointe
- Pointes en PP vierge hydrophobe autoclavable
- Sachets stériles disponibles (irradiation bêta)
Spécification
0.1 to 10 μL | |
Clear | |
34.1mm | |
Irradiation bêta | |
Universal | |
Oui | |
PP vierge |
Sterile | |
Autoclavables | |
Norme ISO 8655, directive européenne 98/79/EG, code d’autorité compétente DE/CA90, EN 552/ISO 11137 et DIN EN 556, directive européenne 2002/95/EC, norme ISO 14000 et norme ISO 14001, norme ISO 10993, norme DIN 12600 | |
Rack | |
Universal Fit | |
Top-Line | |
Volumes standard |