Learn More
Grant Instruments™ Plateau pour tubes à essai pour bains-marie à agitation Grant
Peut accueillir entre 3 et 5 racks SR. Pour une utilisation avec les bains-marie à agitation Grant
284.00€ - 366.76€
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15305822
|
Grant Instruments™
TS18 |
Plateau pour tubes à essai | LSB18 |
319.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15395822
|
Grant Instruments™
TF26 |
Plateau pour flacon | OLS26 |
323.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15385812
|
Grant Instruments™
TS12 |
Plateau pour tubes à essai | LSB12 |
284.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15325822
|
Grant Instruments™
TS26 |
Tube à essai / plateau pour microtube | OLS26 |
366.76€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Doté de trous filetés pour accueillir les pinces de flacons ou les supports pour plaques DeepWell (= 2 ml).Le plateau pour flacon Grant Instruments™ pour bains-marie à agitation Grant est compatible avec les supports et racks de plaques SR ou peut être utilisé seul pour accueillir des sacs et des récipients divers.
Plateau pour tubes à essai pour bains-marie à agitation Grant
- TS12 : Peut accueillir jusqu’à 3 racks SR pour bain-marie à agitation LSB12 modèle Aqua Pro
- TS18 : Peut accueillir jusqu’à 5 racks SR pour bain-marie à agitation LSB18 modèle Aqua Pro
- TS26 : Peut accueillir jusqu’à 5 racks SR pour bain-marie à agitation OLS26 modèle Aqua Pro