Learn More
Grant Instruments™ Plateau pour tubes à essai pour bains-marie à agitation Grant
Peut accueillir entre 3 et 5 racks SR. Pour une utilisation avec les bains-marie à agitation Grant
Marque:  Grant Instruments™ TF26
Code produit. 15395822
  • 336.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Doté de trous filetés pour accueillir les pinces de flacons ou les supports pour plaques DeepWell (= 2 ml).Le plateau pour flacon Grant Instruments™ pour bains-marie à agitation Grant est compatible avec les supports et racks de plaques SR ou peut être utilisé seul pour accueillir des sacs et des récipients divers.
  • Convient aux flacons de 25 à 1000 ml
  • Pour une utilisation avec les modèles de bain-marie à agitation suivants :
    • LSB12
    • LSB18
    • OLS26
  • Compatible avec les supports de plaques SH ou les racks SR
  • Plateau pour tubes à essai TF26 également compatible avec les racks SR
  • Peut être utilisé seul pour accueillir des sachets et des récipients divers.
Spécification
Spécification
25 à 1 000 ml
OLS26
Plateau pour flacon