Learn More
Grant Instruments™ Plateau pour tubes à essai pour bains-marie à agitation Grant
Peut accueillir entre 3 et 5 racks SR. Pour une utilisation avec les bains-marie à agitation Grant
Marque:  Grant Instruments™ TS18
Code produit. 15305822
  • 341.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Doté de trous filetés pour accueillir les pinces de flacons ou les supports pour plaques DeepWell (= 2 ml).Le plateau pour flacon Grant Instruments™ pour bains-marie à agitation Grant est compatible avec les supports et racks de plaques SR ou peut être utilisé seul pour accueillir des sacs et des récipients divers.
Plateau pour tubes à essai pour bains-marie à agitation Grant
  • TS12 : Peut accueillir jusqu’à 3 racks SR pour bain-marie à agitation LSB12 modèle Aqua Pro
  • TS18 : Peut accueillir jusqu’à 5 racks SR pour bain-marie à agitation LSB18 modèle Aqua Pro
  • TS26 : Peut accueillir jusqu’à 5 racks SR pour bain-marie à agitation OLS26 modèle Aqua Pro
Spécification
Spécification
LSB18
Plateau pour tubes à essai
Jusqu’à 3 racks SR