Learn More
Grant Instruments™ Plateau pour tubes à essai pour bains-marie à agitation Grant
Peut accueillir entre 3 et 5 racks SR. Pour une utilisation avec les bains-marie à agitation Grant
Marque: Grant Instruments™ TS12
52.26 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Doté de trous filetés pour accueillir les pinces de flacons ou les supports pour plaques DeepWell (= 2 ml).Le plateau pour flacon Grant Instruments™ pour bains-marie à agitation Grant est compatible avec les supports et racks de plaques SR ou peut être utilisé seul pour accueillir des sacs et des récipients divers.
Plateau pour tubes à essai pour bains-marie à agitation Grant
- TS12 : Peut accueillir jusqu’à 3 racks SR pour bain-marie à agitation LSB12 modèle Aqua Pro
- TS18 : Peut accueillir jusqu’à 5 racks SR pour bain-marie à agitation LSB18 modèle Aqua Pro
- TS26 : Peut accueillir jusqu’à 5 racks SR pour bain-marie à agitation OLS26 modèle Aqua Pro
Spécification
LSB12 | |
Plateau pour tubes à essai | |
Jusqu’à 5 racks SR | |
Acier inoxydable |