Learn More
IKA™ Accessoire pour tubes à essai pour agitateur Vortex IKA
Pièce avec matrice personnalisée pour le maintien des verres de réactif sur un agitateur-vortex.
42.50€ - 46.00€
Spécification
Description | Accessoire pour adaptateur de tube à essai |
---|---|
Requiert | Support universel VG 3.3 |
Code produit | Marque | Capacité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10307662
|
IKA™
0003343900 |
Lunettes de réactif 18 x 10 mm |
43.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10367702
|
IKA™
0003344000 |
Lunettes de réactif 12 x 12 mm | Fixation pour adaptateur de tubes à essai |
42.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10656263
|
IKA™
0003344100 |
Lunettes de réactif 8 x 16 mm | Fixation pour adaptateur de tubes à essai |
46.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10414522
|
IKA™
0003344200 |
Lunettes de réactif 8 x 20 mm | Fixation pour adaptateur de tubes à essai |
42.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Nécessite un accessoire universel VG 3.3
- Facilite le vortex multi-tubes
Spécification
Accessoire pour adaptateur de tube à essai | |
Support universel VG 3.3 |