Learn More
IKA™ Accessoire pour tubes à essai pour agitateur Vortex IKA
Pièce avec matrice personnalisée pour le maintien des verres de réactif sur un agitateur-vortex.
Marque: IKA™ 0003344000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Nécessite un accessoire universel VG 3.3
- Facilite le vortex multi-tubes
Spécification
Lunettes de réactif 12 x 12 mm | |
Fixation pour adaptateur de tubes à essai | |
Modèle VG 3.33 | |
12 |
12 mm | |
Accessoire pour adaptateur de tube à essai | |
Support universel VG 3.3, agitateur à vortex, | |
Support universel VG 3.3 |