Learn More
IKA™ Accessoire pour tubes à essai pour agitateur Vortex IKA
Pièce avec matrice personnalisée pour le maintien des verres de réactif sur un agitateur-vortex.
Marque:  IKA™ 0003344100
Code produit. 10656263
  • 46.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Nécessite un accessoire universel VG 3.3
  • Facilite le vortex multi-tubes
Spécification
Spécification
Lunettes de réactif 8 x 16 mm
Fixation pour adaptateur de tubes à essai
Modèle VG 3.34
8
16 mm
Accessoire pour adaptateur de tube à essai
Support universel VG 3.3, agitateur à vortex,
Support universel VG 3.3