Learn More
IKA™ Accessoire pour tubes à essai pour agitateur Vortex IKA
Pièce avec matrice personnalisée pour le maintien des verres de réactif sur un agitateur-vortex.
Marque: IKA™ 0003344200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Nécessite un accessoire universel VG 3.3
- Facilite le vortex multi-tubes
Spécification
Lunettes de réactif 8 x 20 mm | |
Fixation pour adaptateur de tubes à essai | |
Modèle VG 3.35 | |
8 |
20 mm | |
Accessoire pour adaptateur de tube à essai | |
Support universel VG 3.3, agitateur-mélangeur vortex | |
Support universel VG 3.3 |