Learn More
Code produit | Marque | Épaisseur (métrique) de paroi | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Épaisseur (métrique) de paroi | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12698405
|
SVL
720-05 |
8.7 mm (alésage) | Pince | N/A | N/A | N/A | |||||
12563346
|
SVL
720-03 |
14.7 mm (alésage) | Pince |
271.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15312969
|
SVL
720-01 |
5,7mm (alésage) | Pince en PP |
189.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12493531
|
SVL
720-06 |
14,7 mm (alésage) | Pince PTFE |
1595.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13431819
|
SVL
720-02 |
8.7 mm (alésage) | Pince |
194.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- PP rempli de verre pour une utilisation à des températures jusqu’à 180°C
- PTFE pour une utilisation à des températures jusqu’à 250°C
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Joints de raccord de rechange Torion SVL™