Learn More
Joints de raccord de rechange Torion SVL™
À utiliser avec des corps en verre Torion et des bagues d’étanchéité en caoutchouc / PTFE
Marque:  SVL 720-06
1416.36 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12493531
  • 1495.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 07-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • PP rempli de verre pour une utilisation à des températures jusqu’à 180°C
  • PTFE pour une utilisation à des températures jusqu’à 250°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10/boîte
Pièces de rechange Torion
Pince PTFE
14,7 mm (alésage)