Learn More
Joints de raccord de rechange Torion SVL™
À utiliser avec des corps en verre Torion et des bagues d’étanchéité en caoutchouc / PTFE
Marque: SVL 720-05
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PP rempli de verre pour une utilisation à des températures jusqu’à 180°C
- PTFE pour une utilisation à des températures jusqu’à 250°C
Spécification
Pince | |
8.7 mm (alésage) |