Learn More
Joints de raccord de rechange Torion SVL™
À utiliser avec des corps en verre Torion et des bagues d’étanchéité en caoutchouc / PTFE
Marque:  SVL 720-02
139.74 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13431819
  • 190.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 12-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • PP rempli de verre pour une utilisation à des températures jusqu’à 180°C
  • PTFE pour une utilisation à des températures jusqu’à 250°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Matériau : En PP
Pince
8.7 mm (alésage)