Learn More
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes with Elastomeric Screw Caps
Microcentrifuge tubes with flat screw caps.
122.00€ - 238.00€
Spécification
FCR max. | 20 000 RCF |
---|---|
Type de couvercle | Bouchon à vis |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Naturel |
Matériau | Résine en polypropylène |
Code produit | Marque | Stérilité | Type de produit | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Type de produit | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17507926
|
Labcon™
3643-870-000-9 |
Non stérile | Tube autonome | 0,5 mL |
122.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17517926
|
Labcon™
3643-875-000-9 |
Stérile | Tube autonome | 0,5 mL |
135.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17537926
|
Labcon™
3653-875-000-9 |
Stérile | Tube autonome | 1,5 ml |
127.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17527926
|
Labcon™
3653-870-000-9 |
Non stérile | Tube autonome | 1,5 ml |
122.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17577916
|
Labcon™
3623-875-000-9 |
Stérile | Tube autonome | 2 mL |
127.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16684112
|
Labcon™
3623-870-000-9 |
Non stérile | Tube autonome | 2 mL |
238.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17597916
|
Labcon™
3633-875-000-9 |
Stérile | Tube conique | 0,5 mL |
127.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17587916
|
Labcon™
3633-870-000-9 |
Non stérile | Tube conique | 0,5 mL |
122.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17567916
|
Labcon™
3613-875-000-9 |
Stérile | Tube conique | 1,5 ml |
128.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17557916
|
Labcon™
3613-870-000-9 |
Non stérile | Tube conique | 1,5 ml |
122.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17557926
|
Labcon™
3663-875-000-9 |
Stérile | Tube conique | 2 mL |
127.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17547926
|
Labcon™
3663-870-000-9 |
Non stérile | Tube conique | 2 mL |
122.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Flat caps with integral elastomeric seal
- Cap includes soft gripping surface, molded graduations and labeling spot
- If Sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Centrifuging to 20,000 x G
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Spécification
20 000 RCF | |
Autoclavable | |
Résine en polypropylène | |
Centrifugation | |
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines |
Bouchon à vis | |
Naturel | |
Emballé | |
500 tubes et 500 bouchons dans des sachets séparés, 10 sachets/boîte | |
SuperClear™ |