Learn More
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes with Elastomeric Screw Caps
Microcentrifuge tubes with flat screw caps.
Marque:  Labcon™ 3653-870-000-9
Code produit. 17527926
  • 193.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 20-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bouchons plats avec joint en élastomère intégré
  • Le bouchon comprend une surface de préhension douce, des graduations moulées et une zone de marquage
  • Si stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
  • Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Bouchon à vis
10.4 mm
Tube autonome
Naturel
Emballé
44,4 mm
1,5 ml
Non stérile
Non
USP classe VI
20 000 RCF
Autoclavable
Résine en polypropylène
Centrifugation
500 tubes et 500 bouchons dans des sachets séparés, 10 sachets/boîte
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines
SuperClear™