Learn More
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes with Elastomeric Screw Caps
Microcentrifuge tubes with flat screw caps.
Marque: Labcon™ 3663-875-000-9
96.61 EUR valable jusqu'au 2024-11-15
Utilisez le code promo "21643" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Bouchons plats avec joint en élastomère intégré
- Le bouchon comprend une surface de préhension douce, des graduations moulées et une zone de marquage
- Si stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Bouchon à vis | |
10.4 mm | |
Tube conique | |
Naturel | |
Emballé | |
44,4 mm | |
2 mL | |
Stérile | |
Oui |
USP classe VI | |
20 000 RCF | |
Autoclavable | |
Résine en polypropylène | |
Centrifugation | |
500 tubes et 500 bouchons dans des sachets séparés, 10 sachets/boîte | |
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines | |
SuperClear™ |