Learn More
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes with Elastomeric Screw Caps
Microcentrifuge tubes with flat screw caps.
Marque: Labcon™ 3623-870-000-9
226.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21938" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bouchons plats avec joint en élastomère intégré
- Le bouchon comprend une surface de préhension douce, des graduations moulées et une zone de marquage
- Si stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Bouchon à vis | |
10.4 mm | |
Tube autonome | |
Naturel | |
Emballé | |
44,5 mm | |
2 mL | |
Non stérile | |
Oui |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
20 000 RCF | |
Autoclavables | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
Centrifugation | |
500 tubes et 500 bouchons dans des sachets séparés, 10 sachets/boîte | |
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines | |
SuperClear™ |