Learn More
Cole-Parmer™ Insert Dri-Block en aluminium
Assurez un transfert de chaleur efficace grâce aux blocs en alliage d’aluminium anodisé. Les inserts en aluminium Techne™ Dri-Block offrent une excellente conductivité thermique.
186.00€ - 540.00€
Code produit | Marque | Description | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11593809
|
Cole-Parmer™
36620-61 |
Emplacement vide avec orifice pour thermomètre | Tubes, Plates |
194.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11936498
|
Cole-Parmer™
36610-50 |
Single Wide | 12 Tubes, 17 x 47 mm (dia. x L) |
186.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11476588
|
Cole-Parmer™
36610-63 |
Peut accueillir 80 barrettes de tubes de 0,2 ml | 80 x 0.2 mL Tube Strips |
248.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12942590
|
Cole-Parmer™
36620-75 |
Puits à fond plat | Tubes, Plates |
540.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15556413
|
Cole-Parmer™
36620-92 |
Flat Bottom Wells | 20 x 13 mm dia. Vials |
196.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12071602
|
Cole-Parmer™
36620-65 |
Tapered Wells | 20 x 1.5 mL Tubes |
191.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12081602
|
Cole-Parmer™
36620-66 |
Puits coniques | 30 x 0.5 mL Tubes |
195.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12952590
|
Cole-Parmer™
36620-82 |
Shallow, Conical | 20 x 12 mm Vials |
343.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15294497
|
Cole-Parmer™
36620-77 |
Puits coniques | 5 x 50 mL Tubes |
195.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15319943
|
Cole-Parmer™
36620-79 |
Puits coniques | 5 x 30 mm dia. Tubes |
195.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11869564
|
Cole-Parmer™
36620-63 |
Puits coniques | 6 x 24 mm dia. Tubes/Vials |
191.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10129190
|
Cole-Parmer™
36620-64 |
Puits coniques | 6 x 26 mm dia. Tubes/Vials |
191.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11543809
|
Cole-Parmer™
36620-56 |
Puits coniques | 12 x 16 mm dia. Tubes/Vials |
191.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15218043
|
Cole-Parmer™
36620-81 |
Puits coniques | 8 x 20 mm dia. Tubes |
195.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12001612
|
Cole-Parmer™
36620-71 |
Puits coniques | 20 x 2 mL Tubes |
191.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11880705
|
Cole-Parmer™
36620-52 |
Conical Wells | 20 x 10 mm dia. Tubes/Vials |
195.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11523809
|
Cole-Parmer™
36620-54 |
Puits coniques | 20 x 13 mm dia. Tubes/Vials |
191.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11899694
|
Cole-Parmer™
36620-51 |
Puits coniques | 30 x 6 mm dia. Tubes/Vials |
195.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour une utilisation avec les éléments chauffants Techne™ Dri-Block™
- La plupart des blocs possèdent un orifice séparé pour accueillir un thermomètre, si nécessaire.
- Les éléments chauffants Techne™ Dri-Block™ peuvent accueillir des inserts pour blocs dans n’importe quelle combinaison (si la taille le permet)
- En fonction de la combinaison de blocs sélectionnés, des espaceurs en plastique peuvent être utilisés pour remplir un renfoncement en demi-largeur, garantissant ainsi des performances thermiques optimales
- Un raccord étroit de tubes à échantillons assure un transfert efficace de la chaleur
- Uniformité de contrôle de la température exceptionnellement élevée
- Les blocs en demi-largeur sont aux dimensions (l x P x H) 95 x 37 x 50 mm
- Les blocs en largeur simple sont aux dimensions (l x P x H) 95 x 75 x 50 mm
- Les blocs en double largeur sont aux dimensions (l x P x H) 95 x 150 x 61 mm
- Les blocs en triple largeur sont aux dimensions (l x P x H) 95 x 225 x 50 mm
Specifications
Aluminium anodisé | |
Insert Dri-Block™ |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.