Learn More
Cole-Parmer™ Insert Dri-Block en aluminium
Click to view available options
Description:
Conical Wells
Emplacement vide avec orifice pour thermomètre
Flat Bottom Wells
Peut accueillir 80 barrettes de tubes de 0,2 ml
Puits coniques
Puits à fond plat
Shallow, Conical
Single Wide
Tapered Wells
Capacité:
12 Tubes, 17 x 47 mm (dia. x L)
12 x 16 mm dia. Tubes/Vials
20 x 1.5 mL Tubes
20 x 10 mm dia. Tubes/Vials
20 x 12 mm Vials
20 x 13 mm dia. Tubes/Vials
20 x 13 mm dia. Vials
20 x 2 mL Tubes
30 x 0.5 mL Tubes
30 x 6 mm dia. Tubes/Vials
5 x 30 mm dia. Tubes
5 x 50 mL Tubes
6 x 24 mm dia. Tubes/Vials
6 x 26 mm dia. Tubes/Vials
8 x 20 mm dia. Tubes
80 x 0.2 mL Tube Strips
Tubes, Plates
Description
- La gamme polyvalente de blocs chauffants interchangeables fonctionne avec des tubes à échantillons et des plaques de différentes tailles
- Éléments chauffants vendus séparément
Spécification
Spécification
Description | Puits coniques |
Capacité | 30 x 6 mm dia. Tubes/Vials |
Matériau | Aluminium anodisé |
No. of Places | 30 |
Type | Insert Dri-Block™ |
Comprend | Avec orifice pour thermomètre |
Dimension du tube | Dia. 6 mm |
Profondeur (impériale) du puits | 1,50 po |
Profondeur (métrique) du puits | 38 mm |
Diamètre (impériale) du puits | 0,24 po |