Learn More
Cole-Parmer™ Insert Dri-Block en aluminium
Code produit. 12071602
Click to view available options
Description:
Conical Wells
Emplacement vide avec orifice pour thermomètre
Flat Bottom Wells
Peut accueillir 80 barrettes de tubes de 0,2 ml
Puits coniques
Puits à fond plat
Shallow, Conical
Single Wide
Tapered Wells
Capacité:
12 Tubes, 17 x 47 mm (dia. x L)
12 x 16 mm dia. Tubes/Vials
20 x 1.5 mL Tubes
20 x 10 mm dia. Tubes/Vials
20 x 12 mm Vials
20 x 13 mm dia. Tubes/Vials
20 x 13 mm dia. Vials
20 x 2 mL Tubes
30 x 0.5 mL Tubes
30 x 6 mm dia. Tubes/Vials
5 x 30 mm dia. Tubes
5 x 50 mL Tubes
6 x 24 mm dia. Tubes/Vials
6 x 26 mm dia. Tubes/Vials
8 x 20 mm dia. Tubes
80 x 0.2 mL Tube Strips
Tubes, Plates
Assurez un transfert de chaleur efficace grâce aux blocs en alliage d’aluminium anodisé. Les inserts en aluminium Techne™ Dri-Block offrent une excellente conductivité thermique.
  • Pour une utilisation avec les éléments chauffants Techne™ Dri-Block™
  • La plupart des blocs possèdent un orifice séparé pour accueillir un thermomètre, si nécessaire.
  • Les éléments chauffants Techne™ Dri-Block™ peuvent accueillir des inserts pour blocs dans n’importe quelle combinaison (si la taille le permet)
  • En fonction de la combinaison de blocs sélectionnés, des espaceurs en plastique peuvent être utilisés pour remplir un renfoncement en demi-largeur, garantissant ainsi des performances thermiques optimales
  • Un raccord étroit de tubes à échantillons assure un transfert efficace de la chaleur
  • Uniformité de contrôle de la température exceptionnellement élevée
Dimensions
  • Les blocs en demi-largeur sont aux dimensions (l x P x H) 95 x 37 x 50 mm
  • Les blocs en largeur simple sont aux dimensions (l x P x H) 95 x 75 x 50 mm
  • Les blocs en double largeur sont aux dimensions (l x P x H) 95 x 150 x 61 mm
  • Les blocs en triple largeur sont aux dimensions (l x P x H) 95 x 225 x 50 mm
Spécification
Capacité (impériale) 0.1 oz.
Description Tapered Wells
Capacité (métrique) 1,5 ml
À utiliser avec (équipement) Tubes de 1,5 ml
Capacité 20 x 1.5 mL Tubes
Matériau Aluminium anodisé
No. of Places 20 trous
Type Accessoire, bloc
Comprend 20 trous 35 mm conique profond, avec orifice pour thermomètre
Dimension du tube 1,5 ml
Largeur (impériale) 3 in.
Largeur (métrique) 75 mm
Hauteur (impériale) 2 in.
Hauteur (métrique) 50 mm
Profondeur (métrique) 95 mm
Poids (métrique) 0,01 kg