Learn More
Cole-Parmer™ Insert Dri-Block en aluminium
Click to view available options
Description:
Conical Wells
Emplacement vide avec orifice pour thermomètre
Flat Bottom Wells
Peut accueillir 80 barrettes de tubes de 0,2 ml
Puits coniques
Puits à fond plat
Shallow, Conical
Single Wide
Tapered Wells
Capacité:
12 Tubes, 17 x 47 mm (dia. x L)
12 x 16 mm dia. Tubes/Vials
20 x 1.5 mL Tubes
20 x 10 mm dia. Tubes/Vials
20 x 12 mm Vials
20 x 13 mm dia. Tubes/Vials
20 x 13 mm dia. Vials
20 x 2 mL Tubes
30 x 0.5 mL Tubes
30 x 6 mm dia. Tubes/Vials
5 x 30 mm dia. Tubes
5 x 50 mL Tubes
6 x 24 mm dia. Tubes/Vials
6 x 26 mm dia. Tubes/Vials
8 x 20 mm dia. Tubes
80 x 0.2 mL Tube Strips
Tubes, Plates
Description
- Les blocs chauffants en aluminium interchangeables offrent une excellente conductivité thermique
- S’adaptent à divers tubes à essai, cupules et plaques
- Les espaceurs en plastique (36620-67) peuvent être utilisés pour remplir un renfoncement en demi-largeur, garantissant ainsi des performances thermiques optimales
- La plupart des blocs sont livrés avec un trou séparé pour réceptionner un thermomètre
Spécification
Spécification
Description | Flat Bottom Wells |
Capacité | 20 x 13 mm dia. Vials |
Matériau | Anodized Aluminum |
Type | Heating Block |
Profondeur (métrique) | 25 mm |
Diamètre (impériale) du puits | 0.5 in. |
Diamètre (métrique) du puits | 13,8 mm |