Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Tapis adhésifs
Éliminez la contamination par la poussière des semelles grâce aux tapis adhésifs CEEC Controlled Environment Equipment Corp™. Ils adhèrent directement au sol ou dans un cadre en aluminium pour décontaminer les chaussures avant l’entrée dans un environnement en salle blanche.
115.54€ - 475.94€
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11866373
|
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™
CSS243634TWW |
White | 61 x 91 cm | ||||||
11876373
|
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™
177352 |
Blanc | 45 x 91 cm | ||||||
11886373
|
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™
177423 |
Blanc | 45 x 114 cm | ||||||
11816383
|
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™
CSS183630FBB |
Blue | 46 x 91cm | ||||||
11826383
|
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™
177405 |
Bleu | 66 x 114 cm | ||||||
11836383
|
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™
177636 |
Bleu | 45 x 114 cm | ||||||
11846383
|
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™
177528 |
Bleu | 66 x 114 cm | ||||||
Description
- Tapis antipoussière adhésif
- Feuilles numérotées de 30 à 1
- À coller directement sur le sol ou dans un cadre en aluminium