Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Tapis adhésifs
Éliminez la contamination par la poussière des semelles grâce aux tapis adhésifs CEEC Controlled Environment Equipment Corp™. Ils adhèrent directement au sol ou dans un cadre en aluminium pour décontaminer les chaussures avant l’entrée dans un environnement en salle blanche.
Marque: CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ 177528
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tapis antipoussière adhésif
- Feuilles numérotées de 30 à 1
- À coller directement sur le sol ou dans un cadre en aluminium
Spécification
66 x 114 cm | |
120/boîte | |
Bleu |