Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Tapis adhésifs
Éliminez la contamination par la poussière des semelles grâce aux tapis adhésifs CEEC Controlled Environment Equipment Corp™. Ils adhèrent directement au sol ou dans un cadre en aluminium pour décontaminer les chaussures avant l’entrée dans un environnement en salle blanche.
Marque: CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ 177352
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tapis antipoussière adhésif
- Feuilles numérotées de 30 à 1
- À coller directement sur le sol ou dans un cadre en aluminium
Spécification
45 x 91 cm | |
120 / boîte | |
Polyéthylène |
Élimination des contaminants de la poussière des semelles de chaussures | |
Blanc | |
Tapis antipoussière |