Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Tapis adhésifs
Éliminez la contamination par la poussière des semelles grâce aux tapis adhésifs CEEC Controlled Environment Equipment Corp™. Ils adhèrent directement au sol ou dans un cadre en aluminium pour décontaminer les chaussures avant l’entrée dans un environnement en salle blanche.
Marque:  CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ 177423
Code produit. 11886373
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Tapis antipoussière adhésif
  • Feuilles numérotées de 30 à 1
  • À coller directement sur le sol ou dans un cadre en aluminium
Spécification
Spécification
45 x 114 cm