Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure en silicone Sterilin™
Menez à bien vos applications médicales, pharmaceutiques et agro-alimentaires avec la tubulure en silicone haute qualité et non toxique Thermo Scientific™ Sterilin™.
64.87€ - 855.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure flexible |
---|---|
Description | Tubulure en silicone |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Silicone |
Longueur totale (impériale) | 49 pieds |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Épaisseur (métrique) | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Épaisseur (métrique) | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13180423
|
Thermo Scientific™
TSR0050025P |
0.5 mm | 1 mm | 0,25 mm | 15 m | ||||
15157172
|
Thermo Scientific™
TSR0050050P |
0,5 mm | 1.5 mm | 0,5 mm | 15 m | ||||
12802983
|
Thermo Scientific™
TSR0050160P |
0.5 mm | 3.7 mm | 1.6 mm | 15 m | ||||
12892973
|
Thermo Scientific™
TSR0080170P |
0.8 mm | 4.2 mm | 1.7 mm | 15 m | ||||
12812983
|
Thermo Scientific™
TSR0100050P |
1 mm | 2 mm | 0,5 mm | 15 m | ||||
12822983
|
Thermo Scientific™
TSR0100100P |
1 mm | 3 mm | 1 mm | 15 m | ||||
12832983
|
Thermo Scientific™
TSR0100200P |
1 mm | 5 mm | 2 mm | 15 m | ||||
12842983
|
Thermo Scientific™
TSR0150050P |
1,5 mm | 2,5 mm | 0,5 mm | 15 m | ||||
12852983
|
Thermo Scientific™
TSR0150100P |
1,5 mm | 3,5 mm | 1 mm | 15 m | ||||
12862983
|
Thermo Scientific™
TSR0150150P |
1.5 mm | 4,5 mm | 1,5 mm | 15 m | ||||
12892983
|
Thermo Scientific™
TSR0200125P |
2 mm | 4,5 mm | 1,2 mm | 15 m | ||||
12802993
|
Thermo Scientific™
TSR0250080P |
2.5 mm | 4.1 mm | 0.8 mm | 15 m | ||||
12812993
|
Thermo Scientific™
TSR0250100P |
2,5 mm | 4,5 mm | 1 mm | 15 m | ||||
13199215
|
Thermo Scientific™
TSR0300200P |
3 mm | 7,0 mm | 2,0 mm | 15 m | ||||
12832993
|
Thermo Scientific™
TSR0320080P |
3.2 mm | 4,8 mm | 0,8 mm | 15 m | ||||
12852993
|
Thermo Scientific™
TSR0320100P |
3,2 mm | 5,2 mm | 1 mm | 15 m | ||||
12842993
|
Thermo Scientific™
TSR0320160P |
3,2 mm | 6,4 mm | 1,6 mm | 15 m | ||||
12862993
|
Thermo Scientific™
TSR0400100P |
4 mm | 6 mm | 1 mm | 15 m | ||||
12882993
|
Thermo Scientific™
TSR0400160P |
4 mm | 7,2 mm | 1,6 mm | 15 m | ||||
12892993
|
Thermo Scientific™
TSR0400200P |
4 mm | 8,0 mm | 2,0 mm | 15 m | ||||
12803003
|
Thermo Scientific™
TSR0450160P |
4,5 mm | 7,7 mm | 1,6 mm | 15 m | ||||
12813003
|
Thermo Scientific™
TSR0475160P |
4.7 mm | 7,95 mm | 1,6 mm | 15 m | ||||
12823003
|
Thermo Scientific™
TSR0500100P |
5 mm | 7 mm | 1 mm | 15 m | ||||
12833003
|
Thermo Scientific™
TSR0500160P |
5 mm | 8,2 mm | 1,6 mm | 15 m | ||||
12853003
|
Thermo Scientific™
TSR0550250P |
5,5 mm | 10,5 mm | 2,5 mm | 15 m | ||||
12863003
|
Thermo Scientific™
TSR0600175P |
6 mm | 9,5 mm | 1,75 mm | 15 m | ||||
12873003
|
Thermo Scientific™
TSR0600200P |
6 mm | 10 mm | 2 mm | 15 m | ||||
12883003
|
Thermo Scientific™
TSR0600400P |
6 mm | 14 mm | 4 mm | 15 m | ||||
12893003
|
Thermo Scientific™
TSR0630160P |
6,3 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 15 m | ||||
13111454
|
Thermo Scientific™
TSR0630250P |
6.3 mm | 11.3 mm | 2.5 mm | 15 m | ||||
13190423
|
Thermo Scientific™
TSR0630320P |
6,3 mm | 12.7 mm | 3,2 mm | 15 m | ||||
12833013
|
Thermo Scientific™
TSR0750150P |
7,5 mm | 10,5 mm | 1,5 mm | 15 m | ||||
12843013
|
Thermo Scientific™
TSR0800160P |
8 mm | 11,2 mm | 1,6 mm | 15 m | ||||
12853013
|
Thermo Scientific™
TSR0800200P |
8 mm | 12 mm | 2 mm | 15 m | ||||
13121454
|
Thermo Scientific™
TSR0800320P |
8 mm | 14,4 mm | 3,2 mm | 15 m | ||||
13100433
|
Thermo Scientific™
TSR0800400P |
8 mm | 16 mm | 4 mm | 15 m | ||||
12893013
|
Thermo Scientific™
TSR0800500P |
8 mm | 18 mm | 5 mm | 15 m | ||||
12803023
|
Thermo Scientific™
TSR0850400P |
8,5 mm | 16,5 mm | 4 mm | 15 m | ||||
12813023
|
Thermo Scientific™
TSR0900250P |
9 mm | 14 mm | 2,5 mm | 15 m | ||||
12823023
|
Thermo Scientific™
TSR0900320P |
9 mm | 15,4 mm | 3,2 mm | 15 m | ||||
12833023
|
Thermo Scientific™
TSR0900400P |
9 mm | 17 mm | 4 mm | 15 m | ||||
12843023
|
Thermo Scientific™
TSR0950320P |
9.5 mm | 15.9 mm | 3.2 mm | 15 m | ||||
12853023
|
Thermo Scientific™
TSR1000200P |
10 mm | 14 mm | 2 mm | 15 m | ||||
12863023
|
Thermo Scientific™
TSR1000300P |
10 mm | 16 mm | 3 mm | 15 m | ||||
13131454
|
Thermo Scientific™
TSR1270320P |
12.7 mm | 19,1 mm | 3,2 mm | 15 m | ||||
12883023
|
Thermo Scientific™
TSR1600320P |
16 mm | 22.4 mm | 3.2 mm | 15 m | ||||
12893023
|
Thermo Scientific™
TSR1900320P |
19 mm | 25,4 mm | 3,2 mm | 15 m | ||||
Description
Menez à bien vos applications médicales, pharmaceutiques et agroalimentaires avec la tubulure en silicone haute qualité et non toxique Thermo Scientific™ Sterilin™. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
- Code de lot gravé au laser pour faciliter la traçabilité
- Idéale pour une utilisation avec les pompes péristaltiques
- Peut être autoclavée ou stérilisée par chaleur sèche
- Longueur de 15 m
- Fabrication aseptique
Spécification
Tubulure flexible | |
Autoclavables | |
49 pieds | |
Translucide |
Tubulure en silicone | |
Silicone | |
15 m |