Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure en silicone Sterilin™
Menez à bien vos applications médicales, pharmaceutiques et agro-alimentaires avec la tubulure en silicone haute qualité et non toxique Thermo Scientific™ Sterilin™.
Brand:  Thermo Scientific™ TSR0100100P
 View more versions of this product
Product Code. 12822983
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products »
Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Menez à bien vos applications médicales, pharmaceutiques et agroalimentaires avec la tubulure en silicone haute qualité et non toxique Thermo Scientific™ Sterilin™. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
  • Code de lot gravé au laser pour faciliter la traçabilité
  • Idéale pour une utilisation avec les pompes péristaltiques
  • Peut être autoclavée ou stérilisée par chaleur sèche
  • Longueur de 15 m
  • Fabrication aseptique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Flexible Tubing
Autoclavable
Silicone
49 ft.
1 mm
Very Flexible
Silicone tubing
1 mm
3 mm
15 m
Translucent
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers