Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure en silicone Sterilin™
Menez à bien vos applications médicales, pharmaceutiques et agro-alimentaires avec la tubulure en silicone haute qualité et non toxique Thermo Scientific™ Sterilin™.
Marque:  Thermo Scientific™ TSR0200125P
Code produit. 12892983
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Menez à bien vos applications médicales, pharmaceutiques et agroalimentaires avec la tubulure en silicone haute qualité et non toxique Thermo Scientific™ Sterilin™. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
  • Code de lot gravé au laser pour faciliter la traçabilité
  • Idéale pour une utilisation avec les pompes péristaltiques
  • Peut être autoclavée ou stérilisée par chaleur sèche
  • 15m de long
  • Fabrication aseptique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tubulure flexible
Autoclavable
Silicone
49 pieds
1,2 mm
Très flexible
Tubulure en silicone
2 mm
4,5 mm
15 m
Translucide