Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure en silicone Sterilin™
Menez à bien vos applications médicales, pharmaceutiques et agro-alimentaires avec la tubulure en silicone haute qualité et non toxique Thermo Scientific™ Sterilin™.
Marque: Thermo Scientific™ TSR0320080P
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Menez à bien vos applications médicales, pharmaceutiques et agroalimentaires avec la tubulure en silicone haute qualité et non toxique Thermo Scientific™ Sterilin™. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
- Code de lot gravé au laser pour faciliter la traçabilité
- Idéale pour une utilisation avec les pompes péristaltiques
- Peut être autoclavée ou stérilisée par chaleur sèche
- 15m de long
- Fabrication aseptique
Spécification
Tubulure flexible | |
Autoclavables | |
Silicone | |
49 pieds | |
0,8 mm | |
Très flexible |
Tubulure en silicone | |
3.2 mm | |
4,8 mm | |
15 m | |
Translucide |