Learn More
Grant Instruments™ Plateau de base perforé en acier inoxydable
Nécessaire si les flacons à fond plat doivent être placés directement au fond du bain. Les plateaux de base de rechange en acier inoxydable Grant Instruments™ favorisent la convection thermique dans le bain.
104.94€ - 130.38€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11426417
|
Grant Instruments™
SBT14 |
DMU12 et SAP12 |
104.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11456417
|
Grant Instruments™
SBT28 |
DMU19, SAP18/26 |
130.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11406417
|
Grant Instruments™
SBT6 |
DMU5, SAP2/5, JBN5 |
112.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11466417
|
Grant Instruments™
SBT36 |
SAP34 |
112.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15315832
|
Grant Instruments™
SBT12 |
LSB12 |
125.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15345832
|
Grant Instruments™
SBT26 |
OLS26/LSB18 |
124.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11416417
|
Grant Instruments™
SBT2 |
SAP2 |
104.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Nécessaire si les flacons à fond plat doivent être placés directement au fond du bain.Les plateaux de base de rechange en acier inox Grant Instruments™ favorisent la convection thermique dans le bain.
- À utiliser avec le bain-marie sans agitation des séries SBB Aqua Plus et LSB Aqua Pro
- Choisissez parmi une grande variété de tailles.