Learn More
Grant Instruments™ Plateau de base perforé en acier inoxydable
Nécessaire si les flacons à fond plat doivent être placés directement au fond du bain. Les plateaux de base de rechange en acier inoxydable Grant Instruments™ favorisent la convection thermique dans le bain.
Marque: Grant Instruments™ SBT2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Nécessaire si les flacons à fond plat doivent être placés directement au fond du bain.Les plateaux de base de rechange en acier inox Grant Instruments™ favorisent la convection thermique dans le bain.
- Plateau de base en acier inoxydable à utiliser avec Sub Aqua Pro 2 l
Spécification
SAP2 | |
Plateau de base perforé | |
Acier inoxydable |