Learn More
Grant Instruments™ Plateau de base perforé en acier inoxydable
Nécessaire si les flacons à fond plat doivent être placés directement au fond du bain. Les plateaux de base de rechange en acier inoxydable Grant Instruments™ favorisent la convection thermique dans le bain.
Marque:  Grant Instruments™ SBT36
Code produit. 11466417
  • 116.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Nécessaire si les flacons à fond plat doivent être placés directement au fond du bain.Les plateaux de base de rechange en acier inox Grant Instruments™ favorisent la convection thermique dans le bain.
  • À utiliser avec le bain-marie sans agitation des séries SBB Aqua Plus et LSB Aqua Pro
  • Choisissez parmi une grande variété de tailles.
Spécification
Spécification
SAP34
Plateau de base en acier inoxydable SBT36