Learn More
Grant Instruments™ Plateau de base perforé en acier inoxydable
Nécessaire si les flacons à fond plat doivent être placés directement au fond du bain. Les plateaux de base de rechange en acier inoxydable Grant Instruments™ favorisent la convection thermique dans le bain.
Marque: Grant Instruments™ SBT28
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Nécessaire si les flacons à fond plat doivent être placés directement au fond du bain.Les plateaux de base de rechange en acier inox Grant Instruments™ favorisent la convection thermique dans le bain.
- À utiliser avec le bain-marie sans agitation des séries SBB Aqua Plus et LSB Aqua Pro
- Choisissez parmi une grande variété de tailles.
Spécification
DMU19, SAP18/26 | |
Plateau de base en acier inoxydable SBT28 |