Learn More
Tenak™ Rack en acier confort pour congélateurs cryogéniques
Dotés de verrous à ressort montés sur chaque étagère pour sécuriser les cryoboîtes. Le rack en acier confort Tenak™ pour congélateurs cryogéniques peut être utilisé avec la plupart des cryoboîtes de hauteur standard en carton, en PP et en PC.
92.00€ - 198.00€
Spécification
Type de produit | Rack de confort |
---|---|
Capacité | Boîtes |
Matériau | Acier inoxydable |
Quantité | 1/boîte |
Largeur (métrique) | 140 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15240824
|
Tenak™
TE24514 |
140 x 140 x 610mm |
95.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12405950
|
Tenak™
TE25124 |
140 x 140 x 536mm |
98.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15240854
|
Tenak™
TE24566 |
140 x 140 x 635mm |
92.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15270864
|
Tenak™
TE25206 |
688 x 159 x 268mm |
198.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15200834
|
Tenak™
TE24520 |
140 x 140 x 775mm |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15210834
|
Tenak™
TE24522 |
140 x 140 x 832mm |
107.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Plusieurs hauteurs disponibles
- Peut être utilisé avec tous les modèles de congélateur
- Vendus sans cryoboîtes
- En acier inox
Spécification
Rack de confort | |
Acier inoxydable | |
140 mm |
Boîtes | |
1/boîte |