Learn More
Tenak™ Rack en acier confort pour congélateurs cryogéniques
Dotés de verrous à ressort montés sur chaque étagère pour sécuriser les cryoboîtes. Le rack en acier confort Tenak™ pour congélateurs cryogéniques peut être utilisé avec la plupart des cryoboîtes de hauteur standard en carton, en PP et en PC.
Marque:  Tenak™ TE24520
Code produit. 15200834
  • 111.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plusieurs hauteurs disponibles
  • Peut être utilisé avec tous les modèles de congélateur
  • Vendus sans cryoboîtes
  • En acier inox
Spécification
Spécification
Ressort de blocage
Boîtes
14
1/boîte
140 mm
140 mm
Rack de confort
Acier inoxydable
Congélateur-coffre
140 x 140 x 775mm
775 mm