Learn More
Tenak™ Rack en acier confort pour congélateurs cryogéniques
Dotés de verrous à ressort montés sur chaque étagère pour sécuriser les cryoboîtes. Le rack en acier confort Tenak™ pour congélateurs cryogéniques peut être utilisé avec la plupart des cryoboîtes de hauteur standard en carton, en PP et en PC.
Marque: Tenak™ TE25206
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plusieurs hauteurs disponibles
- Peut être utilisé avec tous les modèles de congélateur
- Vendus sans cryoboîtes
- En acier inox
Spécification
Oui | |
Rack de confort | |
Boîtes | |
10 | |
1/boîte | |
688 x 159 x 268mm | |
268 mm |
Séparateurs à alvéoles | |
2 x 5 | |
Acier inoxydable | |
Congélateurs verticaux | |
140 x 268mm | |
140 mm | |
688 mm |