Learn More
Tenak™ Rack en acier confort pour congélateurs cryogéniques
Dotés de verrous à ressort montés sur chaque étagère pour sécuriser les cryoboîtes. Le rack en acier confort Tenak™ pour congélateurs cryogéniques peut être utilisé avec la plupart des cryoboîtes de hauteur standard en carton, en PP et en PC.
Marque: Tenak™ TE25124
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plusieurs hauteurs disponibles
- Peut être utilisé avec tous les modèles de congélateur
- Vendus sans cryoboîtes
- En acier inox
Spécification
Ressort de blocage | |
Boîtes | |
4 | |
1/boîte | |
140 x 140 x 536mm | |
536 mm |
Rack de confort | |
Acier inoxydable | |
Congélateur-coffre | |
140 x 536mm | |
140 mm | |
140 mm |