Learn More
Trihydrate d’acétate de sodium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Réactif ACS, ≥99 %
36.79€ - 759.68€
Identifiants chimiques
CAS | 6131-90-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H9NaO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.079 |
Numéro MDL | MFCD00071557 |
Clé InChI | AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn |
CID PubChem | 23665404 |
ChEBI | CHEBI:32138 |
Nom IUPAC | sodium;acetate;trihydrate |
SMILES | CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15682340
|
Honeywell-Fluka
236500-25G |
25 g | |||||||
15692340
|
Honeywell-Fluka
236500-500G |
500 g | |||||||
15662340
|
Honeywell-Fluka
236500-1KG |
1 kg | |||||||
15672340
|
Honeywell-Fluka
236500-2.5KG |
2.5 kg | |||||||
15652340
|
Honeywell-Fluka
236500-12KG |
12 kg | |||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
6131-90-4 | |
136.079 | |
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M | |
23665404 | |
sodium;acetate;trihydrate |
C2H9NaO5 | |
MFCD00071557 | |
sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn | |
CHEBI:32138 | |
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+] |
Spécification
Sodium Acetate Trihydrate | |
C2H9NaO5 | |
MFCD00071557 | |
3732037 | |
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;acetate;trihydrate | |
23665404 | |
136.08g/mol | |
ACS Reagent |
6131-90-4 | |
CH3COONa · 3H2O | |
NONH for all modes of transport | |
sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn | |
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+] | |
136.079 | |
CHEBI:32138 | |
≥99% | |
1112°F |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-823-8
missing translation for 'rtecsNumber' : AJ4580000