Learn More
Trihydrate d’acétate de sodium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Acetate Trihydrate |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | CH3COONa · 3H2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3732037 |
Poids de la formule | 136.08g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | ACS Reagent |
Température d’allumage | 1112°F |