Learn More
Trihydrate d’acétate de sodium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15692340
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Réactif ACS, ≥99 %
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6131-90-4
Formule moléculaire C2H9NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 136.079
Numéro MDL MFCD00071557
Clé InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
CID PubChem 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nom IUPAC sodium;acetate;trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Acetate Trihydrate
Quantité 500 g
Formule linéaire CH3COONa · 3H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3732037
Poids de la formule 136.08g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ACS Reagent
Température d’allumage 1112°F