Learn More
Trihydrate d’acétate de sodium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15672340
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Réactif ACS,≥99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6131-90-4
Formule moléculaire C2H9NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 136.079
Numéro MDL MFCD00071557
Clé InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
CID PubChem 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nom IUPAC Sodium ; acétate ; trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Acetate Trihydrate
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire CH3COONa · 3H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3732037
Poids de la formule 136.08g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Température d’allumage 1112°F