Learn More
Acétate de sodium, ReagentPlus™, Honeywell
Qualité réactif, anhydre, ≥99,0%
26.74€ - 343.85€
Identifiants chimiques
CAS | 127-09-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3NaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 82.03 |
Numéro MDL | MFCD00012459 |
Clé InChI | VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech |
CID PubChem | 517045 |
ChEBI | CHEBI:32954 |
SMILES | [Na+].CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15678120
|
Honeywell Research Chemicals
S8750-250G |
250 g | |||||||
15688120
|
Honeywell Research Chemicals
S8750-500G |
500 g | |||||||
15668120
|
Honeywell Research Chemicals
S8750-1KG |
1 kg | |||||||
15698120
|
Honeywell Research Chemicals
S8750-5KG |
5 kg | |||||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
127-09-3 | |
82.03 | |
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M | |
517045 | |
[Na+].CC([O-])=O |
C2H3NaO2 | |
MFCD00012459 | |
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech | |
CHEBI:32954 |
Spécification
Sodium acetate | |
C2H3NaO2 | |
MFCD00012459 | |
3595639 | |
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech | |
[Na+].CC([O-])=O | |
82.03 | |
CHEBI:32954 | |
≥99% | |
1112°F |
127-09-3 | |
CH3COONa | |
NONH for all modes of transport | |
<250°C (>482°F) | |
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M | |
sodium acetate | |
517045 | |
82.03g/mol | |
ReagentPlus™ |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : AJ4300010