Learn More
Acétate de sodium, ReagentPlus™, Honeywell
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium acetate |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | CH3COONa |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3595639 |
Point d’éclair | <250°C (>482°F) |
Nom IUPAC | sodium ; acétate |
Poids de la formule | 82.03g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | ReagentPlus™ |