Learn More
Acétate de sodium, ReagentPlus™, Honeywell
Code produit. 15688120
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Qualité réactif, anhydre, ≥99,0%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium acetate
Quantité 500 g
Formule linéaire CH3COONa
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595639
Point d’éclair <250°C (>482°F)
Nom IUPAC sodium acetate
Poids de la formule 82.03g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ReagentPlus™
Température d’allumage 1112°F