Learn More
Epredia™ Cassettes pour biopsie en tubes Microsette™ Shandon™
Bénéficiez d’un échange maximal des liquides, même avec des aiguilles de biopsie, avec les cassettes pour biopsie en tubes Microsette™ Shandon™.
318.03€ - 385.00€
Specifications
Type de pores | Petite pore rond |
---|---|
Angle de la face d’écriture | 45° |
Longueur (métrique) | 25 mm |
Largeur (métrique) | 30 mm |
Matériau | Polymère d’acétal |
Product Code | Brand | Couleur | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Couleur | Price | Quantity & Availability | |||||
12963775
|
Epredia™
B1000731BL |
Bleu | |||||||
12983775
|
Epredia™
B1000731GR |
Green | |||||||
12903785
|
Epredia™
B1000731LI |
Lilas | |||||||
12913785
|
Epredia™
B1000731OR |
Orange | |||||||
12933785
|
Epredia™
B1000731PK |
Pink | |||||||
12953785
|
Epredia™
B1000731WH |
White | |||||||
Description
Bénéficiez d’un échange maximal des liquides, même avec des aiguilles de biopsie, avec les cassettes pour biopsie en tubes Microsette™ Shandon™. Fabriquées en polymère d’acétal, ces cassettes peuvent être utilisées sur les marqueurs de cassettes MicroWriter™ Shandon™ Thermo Scientific™.
- Les trous ont un diamètre de 0,26 mm seulement
- Le grand compartiment mesure 25 x 30 mm
- Il n’est pas nécessaire d’utiliser des mousses pour biopsie
- Face d’écriture de la cassette inclinée à 45°
- Livrées en cartons de 10 tubes de 75 cassettes chacun
Specifications
Petite pore rond | |
25 mm | |
Polymère d’acétal |
45° | |
30 mm | |
Cassette pour biopsie |