Learn More
Epredia™ Cassettes pour biopsie en tubes Microsette™ Shandon™
Bénéficiez d’un échange maximal des liquides, même avec des aiguilles de biopsie, avec les cassettes pour biopsie en tubes Microsette™ Shandon™.
Marque: Epredia™ B1000731OR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bénéficiez d’un échange maximal des liquides, même avec des aiguilles de biopsie, avec les cassettes pour biopsie en tubes Microsette™ Shandon™. Fabriquées en polymère d’acétal, ces cassettes peuvent être utilisées sur les marqueurs de cassettes MicroWriter™ Shandon™ Thermo Scientific™.
- Les trous ont un diamètre de 0,26 mm seulement
- Le grand compartiment mesure 25 x 30 mm
- Il n’est pas nécessaire d’utiliser des mousses pour biopsie
- Face d’écriture de la cassette inclinée à 45°
- Livrées en cartons de 10 tubes de 75 cassettes chacun
Spécification
Small Round Pore | |
Orange | |
30 mm | |
Biopsy Cassette |
45° | |
25 mm | |
Acetal Polymer |