Learn More
Epredia™ Cassettes pour biopsie en tubes Microsette™ Shandon™
Bénéficiez d’un échange maximal des liquides, même avec des aiguilles de biopsie, avec les cassettes pour biopsie en tubes Microsette™ Shandon™.
Marque: Epredia™ B1000731BL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bénéficiez d’un échange maximal des liquides, même avec des aiguilles de biopsie, avec les cassettes pour biopsie en tubes Microsette™ Shandon™. Fabriquées en polymère d’acétal, ces cassettes peuvent être utilisées sur les marqueurs de cassettes MicroWriter™ Shandon™ Thermo Scientific™.
- Les trous ont un diamètre de 0,26 mm seulement
- Le grand compartiment mesure 25 x 30 mm
- Les éponges pour biopsie ne sont pas nécessaires
- La face d’écriture de la cassette est inclinée à un angle de 45°
- Boîtes de 10 tubes de 75 cassettes chacun
Spécification
Petite pore rond | |
Bleu | |
30 mm | |
Cassette pour biopsie |
45° | |
25 mm | |
Polymère d’acétal |