Learn More
Epredia™ Cassettes pour biopsie en tubes Microsette™ Shandon™
Bénéficiez d’un échange maximal des liquides, même avec des aiguilles de biopsie, avec les cassettes pour biopsie en tubes Microsette™ Shandon™.
Marque:  Epredia™ B1000731PK
Code produit. 12933785
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Bénéficiez d’un échange maximal des liquides, même avec des aiguilles de biopsie, avec les cassettes pour biopsie en tubes Microsette™ Shandon™. Fabriquées en polymère d’acétal, ces cassettes peuvent être utilisées sur les marqueurs de cassettes MicroWriter™ Shandon™ Thermo Scientific™.
  • Les trous ont un diamètre de 0,26 mm seulement
  • Le grand compartiment mesure 25 x 30 mm
  • Il n’est pas nécessaire d’utiliser des mousses pour biopsie
  • Face d’écriture de la cassette inclinée à 45°
  • Livrées en cartons de 10 tubes de 75 cassettes chacun
Spécification
Spécification
Small Round Pore
Pink
30 mm
Biopsy Cassette
45°
25 mm
Acetal Polymer