Learn More
(S)-(+)-2-Aminohexane, ChiPros, 99+ %, ee 99+ %
34.66€ - 369.00€
Identifiants chimiques
CAS | 70492-67-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15N |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.19 |
Numéro MDL | MFCD00671626 |
Clé InChI | WGBBUURBHXLGFM-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | s-2-aminohexane, 2s-hexan-2-amine, s-2-hexylamine, s-+-2-aminohexane, s-+-2-aminohexane, chipros, ee 99+%, s-2-hexaneamine, pubchem6750, 2s-2-hexanamine, 2-hexanamine, 2s, +-s-2-aminohexane |
CID PubChem | 6999846 |
SMILES | CCCCC(C)N |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications(S)-(+)-2-aminohexane est une importante matière première et un intermédiaire utilisés dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (17 g/l à 20°C)
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec.
Identifiants chimiques
70492-67-0 | |
101.19 | |
WGBBUURBHXLGFM-UHFFFAOYNA-N | |
6999846 |
C6H15N | |
MFCD00671626 | |
s-2-aminohexane, 2s-hexan-2-amine, s-2-hexylamine, s-+-2-aminohexane, s-+-2-aminohexane, chipros, ee 99+%, s-2-hexaneamine, pubchem6750, 2s-2-hexanamine, 2-hexanamine, 2s, +-s-2-aminohexane | |
CCCCC(C)N |
Spécification
(S)-(+)-2-Aminohexane | |
<-20°C | |
116°C | |
ee ≥99 % | |
MFCD00671626 | |
5237601 | |
s-2-aminohexane, 2s-hexan-2-amine, s-2-hexylamine, s-+-2-aminohexane, s-+-2-aminohexane, chipros, ee 99+%, s-2-hexaneamine, pubchem6750, 2s-2-hexanamine, 2-hexanamine, 2s, +-s-2-aminohexane | |
WGBBUURBHXLGFM-UHFFFAOYNA-N | |
hexan-2-amine | |
6999846 | |
≥99% |
70492-67-0 | |
0.755 | |
−3°C (26°F) | |
C6H15N | |
UN2733 | |
Air Sensitive | |
Soluble in water (17g/L at 20°C) | |
CCCCC(C)N | |
101.19 | |
101.19 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H314-H318-H302-H312-H332
Highly flammable liquid and vapor.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 622-789-6
missing translation for 'tsca' : No