Learn More
(S)-(+)-2-Aminohexane, ChiPros, 99+ %, ee 99+ %
Code produit. 11364206
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
(S)-(+)-2-aminohexane est une importante matière première et un intermédiaire utilisés dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (17 g/l à 20°C)
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70492-67-0
Formule moléculaire C6H15N
Poids moléculaire (g/mol) 101.19
Numéro MDL MFCD00671626
Clé InChI WGBBUURBHXLGFM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-2-aminohexane, 2s-hexan-2-amine, s-2-hexylamine, s-+-2-aminohexane, s-+-2-aminohexane, chipros, ee 99+%, s-2-hexaneamine, pubchem6750, 2s-2-hexanamine, 2-hexanamine, 2s, +-s-2-aminohexane
CID PubChem 6999846
SMILES CCCCC(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Aminohexane
Point de fusion <-20°C
Densité 0.755
Point d’ébullition 116°C
Point d’éclair −3°C (26°F)
Notes de pourcentage du dosage ee ≥99 %
Quantité 25 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 5237601
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (17g/L at 20°C)
Nom IUPAC hexan-2-amine
Poids de la formule 101.19
Pourcentage de pureté ≥99%